Descripción
- Alto brillo, alta opacidad
- Generación de partículas ultrabaja
- Contenido de iones metálicos ultrabajo
- Alta resistencia al desgarro y a la tracción
- Resistente al calor
- Compatible con impresoras láser estándar y de alta velocidad
- Compatible con sistemas de copia en mojado y seco
- Ideal para la grabación de notas e instrucciones
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Material Munising Bond de celulosa sintética saturada de polímeros |
| Con renglones | No |
| Width (English) Page | 8,3 in |
| Longitud de página (imperial) | 11,7 in |
| Color | Blanco |
| Color de la cubierta | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | A4 (210 x 297 mm) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | De un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Grabación de notas e instrucciones de trabajo |
| Mostrar más |