Learn More
Contec™ Hisopos de poliéster sellados CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-3830828 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
152,4mm
Material del mango:
Polipropileno
Material de la punta:
Espuma de poliéster tejido
Tejido para sala limpia de poliéster Polynit
Anchura de la punta (métrico):
6,4mm
10,2mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 15431363
Marca: Contec™ SP3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con tejido de sala limpia de poliéster Polynit o poliéster no tejido para residuos y niveles de partículas excepcionalmente bajos. Los hisopos de poliéster sellados Contec™ CONSTIX™ son ideales para su uso con disolventes agresivos como acetona, triclorometano, tricloroetano y ácidos nítrico y sulfúrico.
  • Ideales para aplicaciones con sensibilidad a contaminación crítica
  • Cabezal de tejido de sala limpia de poliéster Polynit sellado a un mango de acetal Delrin
  • Resistentes a disolventes agresivos 
  • Material de cabezal de poliéster elástico duradero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del mango (imperial) 0,12 in
Longitud (imperial) 6 in
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones con sensibilidad de contaminación crítica, para su uso con disolventes agresivos como la acetona, el tricloroetano y los ácidos nítrico y sulfúrico
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 3mm
Longitud (métrico) 152,4mm
Longitud del mango (imperial) 5 in
Longitud del mango (métrico) 127mm
Material Poliéster tejido
Forma Cabezal rectangular
Longitud de la punta (imperial) 1 in
Longitud de la punta (métrico) 25,4mm
Anchura de la punta (métrico) 10,2mm
Anchura de la punta 0,4 in
Esterilidad No estéril
Tipo de adhesivo Sellado ultrasónicamente
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Rectángulo
Material de la punta Espuma de poliéster tejido