Learn More
Contec™ Hisopos de algodón CONSTIX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16675544 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro de la punta (métrico):
2mm
2,5mm
5mm
5,1mm
Longitud del mango (métrico):
65,7mm
76,2 mm
76,2 mm
152,4mm
Longitud de la punta (métrico):
7,6mm
10,2mm
13mm
13,9mm
15,2mm
Forma:
Doble extremo con punta afilada
Doble extremo puntiagudo
Doble extremo redondeado
Hisopo de algodón redondo de un extremo
Punta afilada con dos extremos
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 3750
paquete de 5000
Código de producto. Diámetro de la punta (métrico) Longitud del mango (métrico) Longitud de la punta (métrico) Forma unitSize
16675544 2,5mm 76,2 mm 10,2mm Hisopo de algodón redondo de un extremo paquete de 5000
16645544 5,1mm 76,2 mm 15,2mm Doble extremo redondeado paquete de 3750
16635544 5mm 76,2 mm 13mm Doble extremo puntiagudo paquete de 3750
16655544 2,5mm 65,7mm 13,9mm Doble extremo redondeado paquete de 5000
16665544 2mm 76,2 mm 7,6mm Doble extremo con punta afilada paquete de 5000
15304884 5,1mm 152,4mm 15,2mm Punta afilada con dos extremos paquete de 2000
6 options
Código de producto. 16675544
Marca: Contec™ SC7
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con las fibras de algodón más largas y un simple ligante de metilcelulosa. Los hisopos de algodón Contec™ CONSTIX™ proporcionan niveles muy bajos de residuos, partículas y fibras extraíbles.
  • Los hisopos de algodón más firmes, suaves y limpios del mercado
  • Absorbe los disolventes más comunes, incluido el alcohol isopropílico y la acetona
  • Uso en aplicaciones críticas, como la fabricación de unidades de disco y sistemas ópticos de alto nivel
  • Ideal para usar con soluciones de base acuosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del mango (imperial) 0,06 in
Longitud (imperial) 3,1 in
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en algunas de las aplicaciones más críticas, incluyendo la fabricación de unidades de disco y superficies ópticas de alto nivel.
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 1,5 mm
Longitud (métrico) 7,9 cm
Longitud del mango (imperial) 3 in
Longitud del mango (métrico) 76,2 mm
Material Algodón
Forma Hisopo de algodón redondo de un extremo
Anchura de la cabeza (imperial) 0,10 in
Anchura de la cabeza (métrico) 2,5mm
Longitud de la punta (imperial) 0,4 in
Longitud de la punta (métrico) 10,2mm
Anchura de la punta (métrico) 2,5mm
Diámetro de la punta (métrico) 2,5mm
Diámetro de la punta (imperial) 0,1 in
Esterilidad No estéril
Tipo de adhesivo A base de agua
Material del mango Papel para heridas
Estilo de punta Puntiagudo
Material de la punta Algodón