Learn More
Sampling Systems™ Containers with Sloping Base
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
100 L
200 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Made from 316L stainless steel
- Includes lid, clamp and silicone seal
- Other seals available
- Handles enable easy transportation
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Drum |
| Capacidad (imperial) | 13.2 gal. |
| Capacidad (métrico) | 50 L |
| Color | Silver |
| Para utilizar con (aplicación) | Liquid Storage |
| Material | Stainless Steel (316L) |