Learn More
Gilac™ Container with Integrated Lid
Código de producto. 17928731
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 310 mm
600 x 400 x 315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17928731 600 x 400 x 315 mm cada uno
17948661 400 x 300 x 310 mm cada uno
2 options
Código de producto. 17928731
Marca: Gilac™ G181438
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Container with Integrated Lid integrates crocodile lid, ideal for catering. Stackable when closed and nesting when the lid is open.
  • Container with integrated ''crocodile'' lid.
  • Ideal for catering.
  • Stackable when closed and nesting when the lid is open.
Especificaciones
Tipo Storage Tote
Material HDPE
Color Azul
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 14.5 gal.
Capacidad (métrico) 55 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 315 mm