Learn More
Manutan Container, 75L, grey solid with hinged lid, 600mm x 400mm x 423mm
Código de producto. 12871429
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12871429 75 L cada uno
1 options
Código de producto. 12871429
Marca: Manutan A022584
Polypropylene containers with integral hinged lid that is held firmly closed by two clips on each side. All containers are European standard sizes.
  • Capacity: 75L
  • Internal dimensions (H x W x D): 394mm x 555mm x 355mm
Especificaciones
Capacidad (métrico) 75 L