Learn More
Macherey-Nagel™ Container
14.60€ - 15.60€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente |
---|---|
Incluye | Tapa transparente |
Cierre incluido | Sí |
Color | Azul |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12450380
|
Macherey-Nagel™
702514 |
45 mm | 81 |
14.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12460380
|
Macherey-Nagel™
702515 |
50 mm | 49 |
15.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Recipiente | |
Sí | |
1 unidad | |
130 mm |
Tapa transparente | |
Azul | |
130 mm |