Descripción
- Container for 2840
- Stainless Steel container for waste
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2.5 gal. |
| Capacidad (métrico) | 11.5 L |
| Fondo de la cámara (métrico) | 19 cm |
| Fondo de la cámara (imperial) | 7.6 in. |
| Para utilizar con (equipo) | 2840 Autoclave |
| Longitud (imperial) | 15.7 in. |
| Longitud (métrico) | 40 cm |
| Tipo de producto | Autoclave Basket |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |