Learn More
Tuttnauer Container for 2840 265 x 390 Max 1
Código de producto. 17839558 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Autoclave 2840
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17839558 Autoclave 2840 cada uno
1 options
Código de producto. 17839558
Marca: Tuttnauer BSK4110003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stainless steel container for waste.
  • Container for 2840 265 x 390 max 1
  • Stainless Steel container for waste
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4.7 gal.
Capacidad (métrico) 21.5 L
Fondo de la cámara (métrico) 39 cm
Dimensiones (L x An) 265 x 390 mm
Fondo de la cámara (imperial) 15.4 in.
Para utilizar con (equipo) Autoclave 2840
Longitud (imperial) 10.4 in.
Longitud (métrico) 26.5 cm
Tipo de producto Autoclave Basket
Material Acero inoxidable