Learn More
Liofilchem™ Portaobjetos de contacto 9
Descripción
- Contact Slide 9 is a ready-to-use device with a medium coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids. The slide is covered on both sides with PCA and TTC and Neutralizing which allows bacteria to grow as red colonies, even in the presence of residues of disinfectants.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 18593:2004 |
| Contenido y almacenamiento | 10°C to 25°C |
| Detecta | Total Bacterial Count |
| Formato | Slide |
| Tipo de producto | Contact Slide |
| Esterilidad | No estéril |
| Clase de organismo diana | Gram-positive Organisms |
| Formulación | PCA + TTC + Neutralizing/PCA + TTC + Neutralizing |
| Para utilizar con (aplicación) | For Total Bacterial Count Detection |
| Condiciones de incubación | At 36 ± 1°C for 24 to 48 hr. |
| Mostrar más |