Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 2
Código de producto. p-7229378
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
120 portaobjetos
20/pack
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 120
11964369 20/pack 20 PCS
11954339 120 portaobjetos paquete de 120
2 options
Código de producto. 11964369
Marca: Liofilchem™ 525272
Rose Bengal CAF Agar and Neutralizing / PCA and TTC and Neutralizing Flex Dip-slide with a selective medium for detection of yeasts and moulds and a non selective medium for total bacterial count.
  • Contact Slide 2 is a ready-to-use device with two different media coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids even in the presence of residues of disinfectants. The selective medium allows the isolation and enumeration of yeasts and moulds . The other medium is used for enumeration of bacteria.
Especificaciones
Tipo de tapón Rosca
Certificaciones/conformidad BD DIFCO
Origen de fabricación Italy
Tipo de medios Agar
Tipo de producto Agar
Esterilidad No estéril
Clase de organismo diana Eukaryotic Microorganism, Fungi, Gram-positive Organisms, Fungi
Para utilizar con (equipo) Incubadora
Condiciones de incubación 10 y 25 °C
Cantidad 20/pack
Especie Bacterias, levadura, hongos, Levaduras, Hongos