Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 2
Código de producto. 11954339
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
120 portaobjetos
20/pack
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 120
Código de producto. 11954339
Marca: Liofilchem™ 53527
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Rose Bengal CAF Agar and Neutralizing / PCA and TTC and Neutralizing Flex Dip-slide with a selective medium for detection of yeasts and moulds and a non selective medium for total bacterial count.
  • Contact Slide 2 is a ready-to-use device with two different media coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids even in the presence of residues of disinfectants. The selective medium allows the isolation and enumeration of yeasts and moulds . The other medium is used for enumeration of bacteria.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 18593:2004
Contenido y almacenamiento De 10 a 25 °C
Detecta Recuento de bacterias, levaduras y mohos
Formato portaobjetos
Origen de fabricación Italy
Tipo de producto Contact Slide
Esterilidad No estéril
Clase de organismo diana Eukaryotic Microorganism, Fungi, Gram-positive Organisms, Fungi
Formulación portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Para recuento de bacterias y detección de levaduras y mohos
Condiciones de incubación A 36 ± 1 °C para 24 a 48 hr.
Tiempo de incubación De 24 a 48 h
Cantidad 120 portaobjetos
Estado normativo ISO 18593:2004
Tipo de portaobjetos Flex
Mostrar más Mostrar menos
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.