Learn More
Liofilchem™ Portaobjetos de contacto 1
Código de producto. p-8011971
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
120 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
11944339 120 portaobjetos paquete de 120
1 options
Código de producto. 11944339 Proveedor Liofilchem™ N.º de proveedor 53526
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PCA and TTC and Neutralizing / VRBG Agar and Neutralizing, Flex Dip-slide with a selective medium for detection of Enterobacteriaceae and a non selective medium for total bacterial count.
  • Contact Slide 1 is a ready-to-use device with two different media coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids even in the presence of residues of disinfectants. The selective medium allows the isolation and enumeration of Enterobacteriaceae . The other medium is used to obtain the total bacterial count.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 18593:2004
Contenido y almacenamiento De 10 a 25 °C
Detecta Recuento de bacterias, Enterobacteriaceae
Formato portaobjetos
Origen de fabricación Italy
Tipo de producto Contact Slide
Esterilidad No estéril
Clase de organismo diana Gram-positive Organisms, Gram-negative Microorganisms, Gram-Positive Organisms
Formulación portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Para recuento de bacterias y detección de Enterobacteriaceae
Condiciones de incubación A 36 ± 1 °C para 24 a 48 hr.
Tiempo de incubación De 24 a 48 h
Cantidad 120 portaobjetos
Estado normativo ISO 18593:2004
Tipo de portaobjetos Flex
Especie Escherichia coli, especies de Proteus, especies de Klebsiella, especies de Pseudomonas, especies de estreptococo, Especies de Proteus, Especies de Klebsiella, Especies de Pseudomonas