Learn More
Greiner Bio-One Placas de contacto
Código de producto. 13052093
Change view
Click to view available options
Ventilación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
600 PCS
paquete de 600
Código de producto. Ventilación unitSize
13052093 Sí paquete de 600
10005090 No 600 PCS
2 options
Código de producto. 13052093
Marca: Greiner Bio-One 629180
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esterilizados mediante radiación. Las placas de contacto Greiner Bio-One se utilizan en el control de la higiene para detectar microorganismos y probar la eficacia de la limpieza y desinfección en superficies planas.
  • Disponibles en diferentes tamaños
  • Con o sin respiraderos
  • Material: Poliestireno transparente y resistente al calor
  • Plato de contacto con graduación para realizar análisis rápidos y sencillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de cultivo celular
Ventilación Sí
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 65 mm