Learn More
Contec™ Hisopos de poliéster sellados CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-200055574 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
69,3 mm
70,1 mm
70,4 mm
163,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 15815204
Marca: Contec™ SP11
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los hisopos de poliéster sellados Contec™ CONSTIX™ están compuestos por un tejido de punto de poliéster que está unido térmicamente a un mango de polipropileno con punta flexible.
  • El recambio de poliéster proporciona una mayor capacidad de absorción, atrapamiento y eliminación de partículas
  • El recambio de poliéster hace que el hisopo sea compatible con los disolventes más comunes, como alcoholes y cetonas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro de la punta (imperial) 0,1 in.
Diámetro del mango (métrico) 2,3 mm
Diámetro de la punta (métrico) 2,5 mm
Longitud de la punta (imperial) 0,39 in.
Longitud (imperial) 2,7 in.
Longitud de la punta (métrico) 9,8 mm
Longitud (métrico) 69,3 mm
Esterilidad No estéril
Anchura de la punta 0,15 in.
Anchura de la punta (métrico) 3,9 mm
Material del mango PP (polipropileno)
Tipo de producto Hisopo
Material de la punta Poliéster
Tipo de punta Redondeado