Descripción
- El recambio de poliéster proporciona una mayor capacidad de absorción, atrapamiento y eliminación de partículas
- El recambio de poliéster hace que el hisopo sea compatible con los disolventes más comunes, como alcoholes y cetonas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro de la punta (imperial) | 0,1 in. |
| Diámetro del mango (métrico) | 2,3 mm |
| Diámetro de la punta (métrico) | 2,5 mm |
| Longitud de la punta (imperial) | 0,42 in. |
| Longitud (imperial) | 2,8 in. |
| Longitud de la punta (métrico) | 10,7 mm |
| Longitud (métrico) | 70,4 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura de la punta | 0,27 in. |
| Mostrar más |