Descripción
- La punta flexible permite una aplicación más suave sobre las superficies
- El recambio de poliéster proporciona una mayor capacidad de absorción, atrapamiento y eliminación de partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro de la punta (imperial) | 0,11 in. |
| Diámetro del mango (métrico) | 3,2 mm |
| Diámetro de la punta (métrico) | 2,8 mm |
| Longitud de la punta (imperial) | 0,27 in. |
| Longitud (imperial) | 6.4 in. |
| Longitud de la punta (métrico) | 6,9 mm |
| Longitud (métrico) | 163,8 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura de la punta | 0,13 in. |
| Mostrar más |