Learn More
Contec™ Hisopos de poliéster sellados CONSTIX™
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Tipo de mango:
Paleta grande
Punta flexible
Material de la punta:
Poliéster tejido
Poliéster tejido de doble capa
Longitud (imperial):
2,8 in
4,9 in
Diámetro de la punta (métrico):
12,2 x 23,1 mm
3,4 x 10,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Descripción
- El cabezal está fabricado sin adhesivos o aglutinantes.
- Duradero, absorbente y con niveles extremadamente bajos de partículas y residuos.
- El recambio de poliéster proporciona una mayor capacidad de absorción, atrapamiento y eliminación de partículas
- Compatible con los disolventes más comunes, como alcoholes y cetonas
- La opción de punta flexible proporciona una aplicación más suave en superficies y permite acceder a áreas y componentes muy pequeños
- La opción de cabezal de poliéster no tejido proporciona una mayor capacidad de absorción de soluciones no acuosas
- La opción de cabezal de hisopo de pala grande proporciona una cobertura de superficie más amplia en aplicaciones críticas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del mango (imperial) | 0,09 in |
| Longitud (imperial) | 2,8 in |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 2,3 mm |
| Longitud (métrico) | 70,1 mm |
| Tipo de mango | Punta flexible |
| Diámetro de la punta (métrico) | 3,4 x 10,8 mm |
| Diámetro de la punta (imperial) | 0,14 x 0,43 pulg. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de adhesivo | Térmica |
| Mostrar más |