Learn More
Contec™ Hisopos de espuma sellados CONSTIX™
Código de producto. 16655554 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
66 mm
71mm
81,3mm
114,3mm
127mm
152,4mm
Material del mango:
Madera
Polipropileno
Polipropileno relleno de vidrio
Polímero acrílico antidescargas electrostáticas Stat-rite
Estilo de punta:
Cabezal de espuma de celda abierta
Cabezal de espuma grande rectangular
Cabezal de espuma no reticulado
Cabezal de espuma ovalado
Cabezal de espuma ovalado sobre aplicador con punta de algodón
Cabezal de espuma sobre aplicador con punta de algodón
Cabezal redondo de espuma
Celda cerrada y sellada
Pala flexible
Paleta flexible
Punta de espuma puntiaguda
Anchura de la punta (métrico):
0,76 mm
3,6 mm
4mm
4,1mm
6,4mm
7,6mm
8,4mm
10,2mm
12,7mm
15,7mm
20,3mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 16655554
Marca: Contec™ SF9A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija hisopos resistentes que resulten idóneos para limpiar. Los hisopos de espuma sellados Contec™ CONSTIX™ son excelentes para la eliminación de partículas. Utilícelos con disolventes como el alcohol isopropílico.
  • Resistentes a la abrasión
  • Cabezal de espuma de celda abierta para una excelente limpieza y eliminación de partículas
  • El cabezal grande es perfecto para espacios más extensos
  • Excelentes para la aplicación de recubrimientos
  • Perfectas para la limpieza con disolventes como el alcohol isopropílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del mango (imperial) 0,1 in
Longitud (imperial) 2,6 in.
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la limpieza con disolventes como el alcohol isopropílico, la limpieza de superficies encastradas y de difícil acceso, la aplicación de lubricantes y la eliminación de materiales sobrantes.
Tipo de producto Swab
Diámetro del mango (métrico) 2,5 mm
Longitud (métrico) 66 mm
Longitud del mango (métrico) 58,4 mm
Material Foam
Longitud de la punta (imperial) 0,3 in
Longitud de la punta (métrico) 7,6 mm
Anchura de la punta (métrico) 3,6 mm
Anchura de la punta 0,14 in
Diámetro de la punta (métrico) 3,6 mm
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Celda cerrada y sellada
Material de la punta Espuma de poliuretano