Learn More
WTW™ Sensor combinado de oxígeno/conductividad de ConOx™-1.5
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1,5m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Combined Oxygen/Conductivity Sensor |
| Longitud del cable (métrico) | 1,5m |
| Material | Epoxi y grafito |
| Incluye | Cable de 1,5 ml, con 3 cabezales de membrana de intercambio, solución de limpieza, estándar de conductividad (1413 μS/cm), lámina abrasiva, recipiente de calibración OxiCal™ CX, electrolito |
| Modelo | ConOx-1.5 |