Learn More
CONOSTAN Standard S-21, 100 ppm
Código de producto. p-8014762
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
11951366 200 g cada uno
1 options
Código de producto. 11951366
Marca: Conostan 150021019