missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Connexin 36 Polyclonal Antibody
Descripción
Connexin 36 Polyclonal Antibody for ELISA, IP, Western Blot
Connexin-36 (CX36), is a member of the connexin gene family that is expressed predominantly in mammalian neurons. Connexins associate in groups of 6 and are organized radially around a central pore to form connexons. Each gap junction intercellular channel is formed by the conjunction of 2 connexons. Mutations in connexin-encoding genes can lead to functional and developmental abnormalities.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Connexin 36 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | GJD2 |
| N.º de referencia del gen | O54851, O70610, Q9UKL4 |
| Alias de gen | connexin 36; connexin36; connexin-36; cx36; Gap junction alpha-9 protein; gap junction delta-2 protein; gap junction membrane channel protein alpha 9; gap junction protein delta 2; gap junction protein, alpha 9; gap junction protein, delta 2; gap junction protein, delta 2, 36kDa; GJA10; Gja9; GJD2 |
| Símbolos de los genes | GJD2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?