Learn More
SCAT™ Tube Connector, Straight
Código de producto. 10631021 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 a 7 mm
6 a 8 mm
9.5 to 10 mm
Entre 6,2 y 7,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10631021 6 a 8 mm 1 PCS
10285063 9.5 to 10 mm cada uno
10024257 Entre 6,2 y 7,5 mm cada uno
10349637 5 a 7 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10631021
Marca: SCAT™ 117816
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Los conectores SCAT™ están disponibles en las siguientes versiones:
  • Conectores cónicos
  • Conectores en Y
  • Conectores de tubo
  • Conectores capilares
Especificaciones
Diámetro (métrico) 6 a 8 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos y capilares
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de HPLC/UHPLC
Color Transparente
Tipo de producto Conector para tubos