Learn More
SCAT Conectores para HPLC
Código de producto. 10374410 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11 mm
3 mm
4 mm
5 mm
9mm
Entre 6 y 7 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10374410 4 mm cada uno
10252760 3 mm cada uno
10304180 5 mm cada uno
10346194 Entre 6 y 7 mm cada uno
10801361 9mm 1 PCS
10651791 11 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10374410
Marca: SCAT 107802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conexión segura de tubos de diferentes tamaños: directa y sin ayudas técnicas. Para una recogida segura de residuos de HPLC líquidos y muchas otras aplicaciones en el laboratorio.
Los conectores SCAT™ están disponibles en las siguientes versiones:
  • Conectores cónicos
  • Conectores en Y
  • Conectores de tubo
  • Conectores capilares
Especificaciones
Diámetro (métrico) 4 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos de conducción
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de HPLC/UHPLC
Color Transparente
Tipo de producto En forma de Y