Learn More
SCAT™ Tube Connector, Angled
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9.5 to 10 mm
Entre 6,4 y 8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los conectores SCAT™ están disponibles en las siguientes versiones:
- Conectores cónicos
- Conectores en Y
- Conectores de tubo
- Conectores capilares
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 9.5 to 10 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Tapón y tubo del colector de residuos |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de HPLC/UHPLC |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Conector para tubos |