Learn More
SCAT™ Compression Fitting for Tube Connector
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6.5 to 10 mm
Descripción
SCAT™ connectors are available in the following versions:
- Conical connectors
- Y-connectors
- Tube connectors
- Capillary connectors
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 6.5 to 10 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | PTFE |
| Para utilizar con | Tubing Connector |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC/UHPLC Systems |
| Incluye | Locknut |
| Color | White |
| Tipo de producto | Compression Fitting |