Learn More
Masterflex™ Conector macho de 9 pines DB9 para crear un cable propio
Cree su propio cable para la optimización de su unidad Masterflex™
Marca:  Masterflex™ 07595-45
125.97 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11847172
  • 136.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-11-2025
Descripción
Elija la conexión correcta para su bomba Masterflex™. Combine estos conectores con cable blindado de calibre 20 a 22 para crear su propio cable de interfaz. La longitud máxima del cable es de 300 m (1000 pies).
Especificaciones
Especificaciones
Conector macho de 9 pines DB9 para su uso con unidades.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Masterflex™ Conector macho de 9 pines DB9 para crear un cable propio >