Descripción
- Enchufe de electrodo para electrodo de referencia
- Con cable alargador
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Coaxial Electrode Plug |
| Tipo | K 5 S HT |
| Incluye | Toma de electrodos y enchufe de conector |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 135°C |
| Longitud del cable (métrico) | 5 m |