Learn More
SI Analytics™ Cables de conexión
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Tipo:
B 1 N
K 5 S HT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Enchufe de electrodo para electrodo de referencia
- Con cable alargador
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Enchufe de electrodo de referencia |
| Tipo | B 1 N |
| Incluye | Toma de electrodos y enchufe de conector |
| Longitud (métrico) | Conector tipo banana de 4 mm |
| Longitud del cable (métrico) | Cable de un solo núcleo de 1 m |