Learn More
BOLA Connection Bolts
Descripción
- Connection bolt and sealing cone made of PEEK, suitable for female thread UNF 10-32 G.
- Exchangeable sealing cone available separately, knurled nut reusable.
- Suitable for pressures up to max.
- 280 bar
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 1.6 in. |
| Incluye | Tuerca de apriete manual, férula única |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |