Learn More
Thermo Scientific™ Connect Edge Adapter Kit for InstrumentConnect Remote Monitoring with OPC UA™
Código de producto. 30019067 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de dispositivo de monitorización remota
Kit de monitorización inalámbrica
Para utilizar con (equipo):
Connect Edge, equipos y dispositivos de laboratorio
Connect Edge, incubadores de CO2 y dispositivos
Connect Edge, incubadores de ULT/CO2 y dispositivos
Connect Edge, refrigeradores/congeladores y dispositivos
Hardware Connect Edge, equipos y dispositivos de CO2/ULT
Hardware Connect Edge, refrigeradores/congeladores y dispositivos
Sensores Connect Edge
Incluye:
Adaptador de sensor Wi-Fi para sensores independientes. Puertos para hasta 6 sensores analógicos y 1 sensor digital. Incluye cable de 3 m, fuente de alimentación y convertidores de países. Conversión a Ethernet con EDGEKTADPT99 (sin PoE)
Convertidor PoE opcional para adaptadores Wi-Fi/Ethernet
Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con RS232. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán
Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con RS485. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán
Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con TTL. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán
Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con USB. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán
Kit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con RS485 (Ethernet opcional cuando se combina con EDGEKTADAPT99)
Wi-Fi (Ethernet opcional en combinación con EDGEKTADAPT99)
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Incluye unitSize
30019067 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, incubadores de CO2 y dispositivos Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con USB. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán 1 unidad
30019096 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Hardware Connect Edge, equipos y dispositivos de CO2/ULT Kit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con RS485 (Ethernet opcional cuando se combina con EDGEKTADAPT99) 1 unidad
18873085 Kit de monitorización inalámbrica Sensores Connect Edge Adaptador de sensor Wi-Fi para sensores independientes. Puertos para hasta 6 sensores analógicos y 1 sensor digital. Incluye cable de 3 m, fuente de alimentación y convertidores de países. Conversión a Ethernet con EDGEKTADPT99 (sin PoE) cada uno
30019115 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Hardware Connect Edge, refrigeradores/congeladores y dispositivos Wi-Fi (Ethernet opcional en combinación con EDGEKTADAPT99) 1 unidad
30019097 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, incubadores de CO2 y dispositivos Wi-Fi (Ethernet opcional en combinación con EDGEKTADAPT99) 1 unidad
30019092 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, incubadores de CO2 y dispositivos Wi-Fi (Ethernet opcional en combinación con EDGEKTADAPT99) 1 unidad
30019093 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, equipos y dispositivos de laboratorio Convertidor PoE opcional para adaptadores Wi-Fi/Ethernet 1 unidad
30019083 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, incubadores de ULT/CO2 y dispositivos Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con RS485. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán 1 unidad
30019102 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, refrigeradores/congeladores y dispositivos Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con TTL. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán 1 unidad
30019111 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, incubadores de CO2 y dispositivos Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con RS232. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30019067 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. EDGEKTADPT54
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet device adapters are for use with InstrumentConnect 24/7 remote monitoring system. Device adapters plug into Thermo Fisher laboratory equipment to extract and transmit telemetry to the Connect Edge gateway via Wi-Fi or Ethernet. Configuration needed varies by equipment type.
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet device adapters are part of the InstrumentConnect 24/7 remote monitoring system. Device adapters include RS485, TTL, RS232 and USB configurations to plug into your Thermo Fisher laboratory equipment. Device adapters extract and transmit telemetry to the Connect Edge gateway via Wi-Fi or Ethernet.
Thermo Fisher™ Connect Edge is a professional-grade remote monitoring system for laboratory equipment and other devices to help protect samples and increase asset management efficiencies. Connect Edge can send data to the Thermo Fisher Cloud or to your own premise-based system using OPC-UA protocol. Connect Edge is compatible with 600+ Thermo Fisher Scientific laboratory equipment makes and models.
Thermo Fisher Scientific Equipment Telemetry
  • For cold storage equipment, Connect Edge reports ambient and cabinet temperature data recorded by resistance temperature detectors (RTDs) built into the unit; the remote monitoring system also reports alarms and events, as well as other system-based diagnostic data points to the InstrumentConnect application.
  • For CO2 incubators, Connect Edge reports chamber temperatures, gas levels, alarms and alerts received via the incubator data output connection to the InstrumentConnect application.
System Hardware
  • Device Adapter-Palm-size adapters collect and transmit data from lab equipment/devices to gateways using Ethernet (WAN) connectivity or Wi-Fi.
  • Connect Edge Gateway-Receives data from device adapters to send to InstrumentConnect (cloud) or customer-premise system/cloud via OPC-UA™ using Ethernet (WAN) connectivity or Wi-Fi.
System Software
  • InstrumentConnect Monitor (Cloud):
  • Monitor onboard telemetry data and events**
  • Set custom notifications
  • View live device status 24/7 via Mobile and Cloud app
  • Peace of mind with industry-leading security protocols
  • 25GB included data storage for documents
  • Unlimited device telemetry storage
  • Notifications via mobile application, e-mail and desktop application
  • InstrumentConnect Integrate (OPC-UA): Utilize the Connect Edge system to collect and transmit data to your own premise-based system. The Connect Edge gateway can be enabled as an OPC server for 10 or more devices.
Network
You can connect 10 device adapters to each Connect Edge gateway. Gateways can accommodate greater than 10 devices, however this is determined by reviewing CPU usage after you have reached this initial quantity after initial set up. Deciding which topology is applicable to your setting will determine the number of gateways you will need.
Connect Edge system has 3 main topologies
  • Direct Wi-Fi-Device adapters are configured to transmit data directly to your Connect Edge gateway (10 max per gateway). Your device adapters must be in proximity (50-150 feet) to the gateway.
  • Single/Dual Network-Device adapters are configured to connect to your local network via Ethernet or Wi-Fi and transmit data to the Connect Edge gateway, also on the same network. This topology is ideal if devices to be monitored are not within proximity to each other or a gateway.
Building your system
  • Determine type (Ethernet-only/WiFi+Ethernet) and quantity of gateway(s) needed based on network topology preference
  • Select compatible device adapter for your lab equipment
  • Purchase an InstrumentConnect Monitor or Integrate subscription for each device
  • Determine whether self-install or professional-install is desired (where available)
The Connect Edge system is available for purchase in packages or a-la-carte. Each package includes one Connect Edge gateway (Wi-Fi/Ethernet or Ethernet-only options) and varying quantities of subscriptions. We provide a built-in gateway discount for all packages. Save more per subscription with 3 and 5-year packages.
Installation
Customer (self) installation
Installation services sold separately, if desired (US, Europe, Great Britain, inquire with specialist for other regional availability).
Availability
The Connect Edge system is available in the following countries and configurations. For the most updated list, please ask your specialist.
Wi-Fi or Ethernet gateway/adapter: Europe, UK, North America, Australia, New Zealand
Ethernet-only gateway/Wi-Fi or Ethernet Adapter: Hong Kong
Ethernet-only gateway and adapter: Brazil, Bahrain, Oman, UAE, South Africa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Adaptador de dispositivo de monitorización remota
Tipo de pantalla Sin pantalla
Tipos de alarma None
Software Type InstrumentConnect
Incluye Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con USB. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán
Interfaz USB at the device
Clasificación IP IP30
Cantidad 1 Ea.
Garantía 1 Year Warranty
Para utilizar con (aplicación) InstrumentConnect Remote Monitoring System, Laboratory Equipment and Devices
Para utilizar con (equipo) Connect Edge, incubadores de CO2 y dispositivos
Requisitos eléctricos AC wall adapter (provided)