Learn More
Kartell SpA Conical Stopper
Código de producto. 12661006
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
19 mm
25 mm
32 mm
34 mm
37 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom unitSize
12661006 10 mm paquete de 25
12697775 11 mm paquete de 25
12647805 12 mm paquete de 25
10376251 13 mm paquete de 25
10294181 14 mm paquete de 25
10429782 19 mm paquete de 25
10439782 25 mm paquete de 25
12617775 32 mm paquete de 5
12647775 34 mm paquete de 5
12631026 37 mm paquete de 5
10 options
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12661006
Marca: Kartell SpA 0113200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Red conical stopper
General-purpose laboratory red rubber stoppers. Autoclavable and pierceable
Specifica
Desechables Reusable
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Red
Diameter (Metric) Bottom 10 mm
Diámetro exterior (imperial) 18 mm
Diámetro del área superior (métrico) 13 mm
Material Rubber
Tipo de producto Rubber Stopper
Forma Conical
Esterilidad Non-sterile
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.