Learn More
Kartell SpA Conical Stopper
Descripción
General-purpose laboratory red rubber stoppers. Autoclavable and pierceable
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reusable |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Red |
| Diameter (Metric) Bottom | 10 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 18 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 13 mm |
| Material | Rubber |
| Tipo de producto | Rubber Stopper |
| Forma | Conical |
| Esterilidad | Non-sterile |