Learn More
Herka™ Tubo de forma cónica
Descripción
- Graduated
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Cilíndrico |
| Longitud (métrico) | 158 mm |
| Capacidad (imperial) | 3.4 oz. |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Diámetro (métrico) | 58 mm |
| Graduated | Sí |
| Tipo de producto | Centrifuge Tube |