Learn More
JG Finneran Associates™ Insertos cónicos
Descripción
- Disponible previamente montado con un resorte de fondo de polímero o un Top Spring™ patentado
- El resorte de polímero actúa como un amortiguador que protege contra roturas si la aguja hace fondo
- El diseño cónico permite la eliminación completa de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| Incluye | Resorte de fondo de polímero |
| Modelo | Limited volume, precision formed interior |
| Cantidad | 100/paq. |