Learn More
JG Finneran Associates™ Insertos cónicos
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
100 μl
250 μl
Material:
Polipropileno
Vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Disponible previamente montado con un resorte de fondo de polímero o un Top Spring™ patentado
- El resorte de polímero actúa como un amortiguador que protege contra roturas si la aguja hace fondo
- El diseño cónico permite la eliminación completa de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| Incluye | Resorte inferior |
| Modelo | Big mouth, limited volume, precision formed mandrel |
| Cantidad | 100/paq. |