Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Embudos de goteo conicos con tapón de PTFE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Clavija PTFE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Sin escala
- Con etiqueta de inscripción
- Material: Vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño del cono | 29/32 |
| Graduado | No |
| Tamaño de poro | Diámetro 4.0 mm |
| Cantidad | 1 |