Learn More
Heathrow Scientific Tubos cónicos para centrífuga, color base
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16370776 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Envase:
En gradilla
Envasado a granel
Envoltura a granel con faldón
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase unitSize
16370776 50 mL Envoltura a granel con faldón paquete de 500
16330776 15 ml Envasado a granel paquete de 500
16340776 15 ml En gradilla paquete de 500
16350776 50 mL Envasado a granel paquete de 500
16360776 50 mL En gradilla paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16370776 Proveedor Heathrow Scientific N.º de proveedor HS4427S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos cónicos para centrífuga son estériles con trazabilidad de lote a lote y un embalaje fácil de rasgar.
  • Área de escritura y tapas planas de polietileno para un etiquetado sencillo
  • Graduaciones impresas
  • Envasado a granel, estéril
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Color Natural
Tipo de producto Centrifuge Tube
Descripción Tubos cónicos para centrífuga, con faldón
Color del tapón Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 50 mL
Forma del fondo Skirted
Material Polietileno
Graduaciones 5,0 ml
N.º por caja 500
N.° por paquete 25
Envase Envoltura a granel con faldón
Admite Tubos
Esterilidad Estéril
Desechables
Graduated Sí
Material del cierre Polietileno
Sin ADNasa No
Altura (métrico) 114 mm
Tipo de tapón Tapa plana