Learn More
Heathrow Scientific Tubos cónicos para centrífuga, color base
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16330776 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Envase:
En gradilla
Envasado a granel
Envoltura a granel con faldón
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase unitSize
16330776 15 ml Envasado a granel paquete de 500
16340776 15 ml En gradilla paquete de 500
16350776 50 mL Envasado a granel paquete de 500
16360776 50 mL En gradilla paquete de 500
16370776 50 mL Envoltura a granel con faldón paquete de 500
5 options
Código de producto. 16330776
Marca: Heathrow Scientific HS4426B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos cónicos para centrífuga son estériles con trazabilidad de lote a lote y un embalaje fácil de rasgar.
  • Área de escritura y tapas planas de polietileno para un etiquetado sencillo
  • Graduaciones impresas
  • Envasado a granel, estéril
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Color Natural
Tipo de producto Centrifuge Tube
Descripción Tubos cónicos para centrífuga:
Color del tapón Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 15 ml
Forma del fondo Conical
Material Polietileno
Graduaciones 0,5 ml
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Envase Envasado a granel
Admite Tubos
Esterilidad Estéril
Desechables
Graduated Sí
Material del cierre Polietileno
Sin ADNasa No
Altura (métrico) 120 mm
Tipo de tapón Tapa plana
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.