Learn More
Thermo Scientific™ Tubos cónicos para centrífuga:
Código de producto. p-9590000
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
RCF máx.:
6.000 x g
7.000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) RCF máx. unitSize
17554725 250 mL 7.000 x g paquete de 48
17564725 500 mL 6.000 x g paquete de 36
2 options
Código de producto. 17554725
Marca: Thermo Scientific™ 332265
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones que requieren volúmenes de muestra más grandes.
Los tubos para centrífuga cónicos Thermo Scientific™ son estériles e ideales para aplicaciones que requieren volúmenes de muestra más grandes.
  • Fabricación con resinas vírgenes de alta calidad
  • Esterilización mediante irradiación gamma según ISO 11137-2
  • Apirógenos
  • No citotóxicos
  • Sin ADNasa ni ARNasa
  • Sin ADN humano
  • Sin EEB/EET
Compliance
Conforme a California Prop 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 250 mL
Desechables Sí
Material Polipropileno
Incluye Ninguno
N.° por paquete 6
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 162 mm
Capacidad (imperial) 8 oz
Forma del fondo Cónicos
Writing Area No
Diámetro (métrico) 60 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 7.000 x g