Learn More
Kartell SpA PMP Graduated Conical Tube
Descripción
Autoclavable. Can withstand temperatures up to 170°C. Rimmed. High chemical resistance. Crystal clear. Cannot be used with naked flame. Can be used as conventional test tubes.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Desechables | Single-use |
| Material | Plastic |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma | Conical |
| Longitud (métrico) | 107 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Tipo de tapón | Not Included |
| Closure Included | No |
| Mostrar más |