Learn More
Fisherbrand™ Tubos cónicos para centrífuga en color negro
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-6926016 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15396548 15 ml paquete de 500
15306558 50 ml paquete de 500
2 options
Código de producto. 15396548
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibles en negro puro para muestras fotosensibles. Los tubos de muestras y para centrífuga cónicos Fisherbrand™ están disponibles con tapones planos acoplados para facilitar el uso con una sola mano. Están se pueden esterilizar en autoclave y son desechables.
  • Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa y pirógenos
  • Trazabilidad entre lotes con envasado fácil de desprender
  • Área de escritura y tapas planas de polietileno para un etiquetado sencillo
  • Tapas planas acopladas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certified DNase, RNase, and Pyrogen Free
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Negro
Color Negra
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables Sí
Material Polipropileno
Incluye Attached Flat Caps
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 120 mm
Capacidad (imperial) 0.5 oz.
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón plano
Closure Included Sí
Writing Area Sí
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Centrifuge Tube
RCF máx. 9400 xg