Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo de poliestireno con fondo cónico y cierre de bayoneta
Código de producto. p-7075349
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estériles
Color del tapón:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1300
Código de producto. 10707492
Marca: Greiner Bio-One 164180
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para centrifugación y aplicaciones que requieren recipientes con resistencia química y térmica.
  • Volumen: 12 ml
  • Parte inferior con faldón
  • Diámetro X altura: 16,8 x 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Capacidad (métrico) 12 ml
Longitud (métrico) 100 mm
Material Poliestireno
Para utilizar con Centrifugación y aplicaciones que requieren recipientes resistentes a los productos químicos y a las altas temperaturas.
Incluye Parte inferior con faldón
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 16,8 mm
Tipo de tapón Cierre de bayoneta
Tipo de producto Tubo de ensayo