Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo de polipropileno con fondo cónico y tapón de rosca
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7075352
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Color del tapón:
Azul
Blanca
Tipo de producto:
Tubo para centrífuga con faldón de apoyo
Tubo para centrífuga sin faldón de apoyo
Cantidad:
300/caja
500/caja
Tamaño de la unidad:
300 PCS
500 PCS
Código de producto. 10751624
Marca: Greiner Bio-One 227285
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para centrifugación y aplicaciones que requieren recipientes con resistencia química y térmica.
  • Tubo de color natural
  • Graduaciones en azul
  • Área de escritura blanca
  • Con o sin faldón de apoyo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanca
Color Natural
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Centrifugación y aplicaciones que requieren recipientes resistentes a los productos químicos y a las altas temperaturas.
N.º por caja 500
Cantidad 500/caja
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 115 mm
Forma del fondo Cónicos
Writing Area Punto de rotulación blanco
Diámetro (métrico) 30 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga sin faldón de apoyo