Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo de polipropileno con fondo cónico y tapón de rosca
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10529121
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Color del tapón:
Azul
Blanca
Tipo de producto:
Tubo para centrífuga con faldón de apoyo
Tubo para centrífuga sin faldón de apoyo
Cantidad:
300/caja
500/caja
Tamaño de la unidad:
300 PCS
500 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Tipo de producto Cantidad unitSize
10529121 50 ml Azul Tubo para centrífuga con faldón de apoyo 300/caja 300 PCS
10751624 50 ml Blanca Tubo para centrífuga sin faldón de apoyo 500/caja 500 PCS
2 options
Código de producto. 10529121
Marca: Greiner Bio-One 210270
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para centrifugación y aplicaciones que requieren recipientes con resistencia química y térmica.
  • Tubo de color natural
  • Graduaciones en azul
  • Área de escritura blanca
  • Con o sin faldón de apoyo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color Natural
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Centrifugación y aplicaciones que requieren recipientes resistentes a los productos químicos y a las altas temperaturas.
N.º por caja 300
Cantidad 300/caja
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 115 mm
Forma del fondo Cónicos
Writing Area Punto de rotulación blanco
Diámetro (métrico) 30 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga con faldón de apoyo