Learn More
Greiner Bio-One Tubos de polipropileno con protección contra la luz y fondo cónico
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7075351
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
Diámetro (métrico):
17 mm
30 mm
Longitud (métrico):
115 mm
120 mm
N.º por caja:
300
500
1000
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
300 PCS
500 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Longitud (métrico) N.º por caja unitSize
10723544 15 ml 17 mm 120 mm 1000 1000 PCS
11827912 15 ml 17 mm 120 mm 500 500 PCS
10115563 50 ml 30 mm 115 mm 300 300 PCS
10472885 50 ml 30 mm 115 mm 500 500 PCS
4 options
Código de producto. 10723544
Marca: Greiner Bio-One 188280
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para materiales y reacciones sensibles a la luz.
  • Con tapón de rosca
  • Graduaciones en azul
  • Área de escritura blanca
  • Estéril
  • Color del tubo: Marrón
  • Color del tapón: Azul
Service Plan
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color Marrón
Capacidad (métrico) 15 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Ideales para materiales y reacciones sensibles a la luz.
N.º por caja 1000
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 120 mm
Forma del fondo Cónicos
Writing Area Punto de rotulación blanco
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo con protección contra la luz