Learn More
Greiner Bio-One Tubos de polipropileno con protección contra la luz y fondo cónico
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10472885
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
Diámetro (métrico):
17 mm
30 mm
Longitud (métrico):
115 mm
120 mm
N.º por caja:
300
500
1000
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
300 PCS
500 PCS
Código de producto. 10472885
Marca: Greiner Bio-One 227280
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para materiales y reacciones sensibles a la luz.
  • Con tapón de rosca
  • Graduaciones en azul
  • Área de escritura blanca
  • Estéril
  • Color del tubo: Marrón
  • Color del tapón: Azul
Service Plan
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color Marrón
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Ideales para materiales y reacciones sensibles a la luz.
N.º por caja 500
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 115 mm
Forma del fondo Cónicos
Writing Area Punto de rotulación blanco
Diámetro (métrico) 30 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo con protección contra la luz