Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles cónicos Al-23
Código de producto. 15473535
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4mL
5 ml
8mL
9mL
23mL
40mL
49mL
75mL
125mL
160mL
Diámetro exterior (métrico):
17mm
21mm
22mm
26mm
31mm
40mm
45mm
53mm
67mm
80mm
Diámetro interior (métrico):
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
40 mm
45 mm
55 mm
60 mm
65 mm
90 mm
Altura (métrico):
20 mm (superior), 11 mm (base)
25mm (superior), 13mm (base)
30mm (superior), 15mm (base)
35mm (superior), 18mm (base)
45mm (superior), 22mm (base)
50mm (superior), 25mm (base)
60mm (superior), 30mm (base)
73mm (superior), 35mm (base)
88mm (superior), 44mm (base)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15473535 40mL 45mm 40 mm 50mm (superior), 25mm (base) cada uno
15483525 9mL 21mm 30 mm 25mm (superior), 13mm (base) cada uno
15473525 4mL 17mm 25 mm 20 mm (superior), 11 mm (base) cada uno
15423535 75mL 53mm 65 mm 60mm (superior), 30mm (base) cada uno
15413535 49mL 40mm 55 mm 45mm (superior), 22mm (base) cada uno
15403535 23mL 31mm 45 mm 35mm (superior), 18mm (base) cada uno
15433535 160mL 67mm 90 mm 73mm (superior), 35mm (base) cada uno
15453535 8mL 26mm 24 mm 30mm (superior), 15mm (base) cada uno
15443535 5 ml 22mm 20 mm 25mm (superior), 13mm (base) cada uno
15493535 125mL 80mm 60 mm 88mm (superior), 44mm (base) cada uno
10 options
Código de producto. 15473535
Marca: Thermo Scientific Chemicals 033046.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 40 mm
Material Al-23
Cantidad 1 pieza
Capacidad (métrico) 40mL
Diámetro exterior (métrico) 45mm
Altura (métrico) 50mm (superior), 25mm (base)
Product Type Crisoles cónicos Al-23