Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles cónicos Al-23
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 90 mm |
| Material | Al-23 |
| Cantidad | 1 pieza |
| Capacidad (métrico) | 160mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 67mm |
| Altura (métrico) | 73mm (superior), 35mm (base) |
| Product Type | Crisoles cónicos Al-23 |