Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conos
Código de producto. 10578271
Click to view available options
Tamaño de junta:
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 60/46
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10578271
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01100260
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a la forma B DIN 12249, además del estándar
  • Conos cónicos esmerilados
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de junta NS 60/46
Grosor de la pared (métrico) 2,5 mm
Diámetro exterior del tubo (métrico) 54 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3